Merck
739596
Sigma-Aldrich
25-ヒドロキシビタミン D3 (6,19,19-d3) 溶液
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
別名:
25-ヒドロキシコレカルシフェロール (6,19,19-d3) 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D3H41O2
CAS番号:
分子量:
403.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
アプリケーション
detection
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
25-hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol or 1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated 25-hydroxyvitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard.
包装
1 mL in ampule
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739596-1ML:
739596-1ML-PW:
739596-VAR:
739596-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiri Adamec et al.
Journal of separation science, 34(1), 11-20 (2010-12-21)
Simultaneous and accurate measurement of vitamin D and 25-hydroxyvitamin D in biological samples is a barrier limiting our ability to define "optimal" vitamin D status. Thus, our goal was to optimize conditions and evaluate an LC-MS method for simultaneous detection
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)