Merck
739545
Sigma-Aldrich
プレグネノロン-20,21-13C2-16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
別名:
3β-ヒドロキシ-5-プレグネン-20-オン-20,21-13C2-16,16-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C19D2H30O2
分子量:
320.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
 13C
 D
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1+1,6D2,13+1
InChI Key
ORNBQBCIOKFOEO-KXHQNKTISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739545-VAR:
739545-1MG-PW:
739545-BULK:
739545-5MG:
739545-1MG:
739545-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antonio G Gomes de Mello Martins et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 174, 183-191 (2017-09-12)
CYP17A1-independent intratumoral steroid hormone synthesis is regarded as one possible explanation for resistance to treatment with the CYP17-inhibitor Abiraterone (Abi). The aim of our study was therefore to investigate the steroid metabolism of prostate cancer cells under serum starvation and
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
739545-1MG4061826532188