Merck
739243
Sigma-Aldrich
1,3-ジブロモアセトン-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13CH213CO13CH2Br
CAS番号:
分子量:
218.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[13CH2][13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
LQQKDSXCDXHLLF-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F
引火点(℃)
102 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
739243-VAR:
739243-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)