Merck
738298
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,5-dimethylthiophene
contains sodium bicarbonate as stabilizer, 96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7BrS
CAS番号:
分子量:
191.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
含みます
sodium bicarbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.561
密度
1.475 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(Br)s1
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h3H,1-2H3
InChI Key
RKANUDQVJZLGOO-UHFFFAOYSA-N
調製ノート
The product is stabilized with sodium bicarbonate that may cause slight turbidity of the product, which should not affect application.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.1 °F
引火点(℃)
86.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
738298-VAR:
738298-BULK:
738298-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)