Merck
737267
Sigma-Aldrich
ジ(1-アダマンチル)クロロホスフィン
97%
別名:
ジアダマンチルクロロホスフィン, ビス(1-アダマンチル)ホスフィノスクロリド, ビス(トリシクロ[3.3.1.13,7]デカ-1-イル)ホスフィノスクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30ClP
CAS番号:
分子量:
336.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
不純物
may contain ≤1% CCl4
mp
168-173 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
ClP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@]45C[C@H]6C[C@H](C[C@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C20H30ClP/c21-22(19-7-13-1-14(8-19)3-15(2-13)9-19)20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18H,1-12H2/t13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-
InChI Key
BVOJCPQWSXCCKU-RWTPHSKKSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation - Water-react 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
737267-BULK:
737267-VAR:
737267-250MG:
737267-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)