Merck
736163
Sigma-Aldrich
2-フルオロフェノール-13C6
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F13C6H4OH
分子量:
118.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
bp
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
mp
16.1 °C (lit.)
密度
1.322 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
HFHFGHLXUCOHLN-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
736163-BULK:
736163-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)