Merck
736090
Sigma-Aldrich
3-ニトロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N2O2
CAS番号:
分子量:
124.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
35-40 °C
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
InChI Key
QLILRKBRWXALIE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
225.0 °F
引火点(℃)
107.2 °C
適用法令
Jan Code
736090-VAR:
736090-BULK:
736090-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cosima Damiana Calvano et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(17), 4015-4038 (2018-04-24)
Since its introduction in the 1980s, matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI MS) has gained a prominent role in the analysis of high molecular weight biomolecules such as proteins, peptides, oligonucleotides, and polysaccharides. Its application to low molecular weight compounds
Mariana Certal et al.
Cell calcium, 58(5), 518-533 (2015-09-02)
During myocardial ischemia and reperfusion both purines and pyrimidines are released into the extracellular milieu, thus creating a signaling wave that propagates to neighboring cells via membrane-bound P2 purinoceptors activation. Cardiac fibroblasts (CF) are important players in heart remodeling, electrophysiological