Merck
735817
Sigma-Aldrich
ポリピロール-ブロック-ポリ(カプロラクトン)
0.3-0.7 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
別名:
Biotron PP-NM, PCL-ブロック-PPy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid (dispersion)
含みます
p-toluenesulfonate as dopant
組成
Biotron PP polymer, 0.3-0.7 wt. %
ethanol, 4-8 wt. %
nitromethane, 90-95 wt. %
濃度
0.3-0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
導電率
10-40 S/cm (bulk)
詳細
シート抵抗、スピンキャスト薄膜:10,000~50,000 Ohms/sq
平均透過率:70~90%
医学的応用のための生分解性導電性ポリマー。PCLジオールブロックの平均分子量は2000で、PPyブロックの平均分子量は4000で、ドーピングレベルは25%です。pH = 7の緩衝液で200日間で40%の予想体重減少を伴う良好な生体適合性。
アプリケーション
ニトロメタン分散液を 1000 rpm でスピンキャストすることで、薄膜を作製できます。1000 RPM で薄膜をスピンコートするには、通常、この分散液を拡散させるのに 30 秒から 1 分あれば十分です。基板に分散液をエアスプレーすることで、より厚く導電性の高いフィルムを作製できます。互換性のある基板であればどれでも使用できます。スプレーしたフィルムは 30 ~ 40°C で乾燥させ、その後 1000 ~ 10,000 psi で 2 枚の研磨されたダイプレートの間でプレスして、フィルムの密度、強度、耐傷性を高めることができます。エアスプレーしたフィルムの乾燥時間は、作製したフィルムの厚さによって異なります。乾燥中にサンプルを定期的に計量してみてください。
特徴および利点
ブロック共重合体構造により、導電性ポリマーのポリピロールは有機溶媒に分散し、生分解性になります。
注意
この製品は室温で保存してください(冷蔵/冷凍しないでください)。通常は大量の沈殿と分離が起こります。使用する前に撹拌、超音波処理、およびろ過を行ってください。ピペット内のグラスウール栓で容易にろ過できます。この製品の有効期限は、保存および取り扱い方法によって変わります。この製品は、ひどく凝集したり、超音波処理/ろ過によって良好な成型溶液を生成できなかったりした場合は廃棄してください。吹き付けコーティングを使用する場合、ユーザーは必要なあらゆる予防措置を講じてこの製品から発生する溶媒の蒸気にさらされないようにしなければなりません。
その他情報
時間とともに落ち着きます。使用前に超音波処理する必要があります
法的情報
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
66.9 °F
引火点(℃)
19.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
735817-25G:4548173924434
735817-BULK:
735817-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polypropylene composites for polymer electrolyte membrane fuel cell bipolar plates.
Yeetsorn R, et al.
Macromolecular Symposia, 264(1) (2008)
Synergic effect in electrical conductivity using a combination of two fillers in PVDF hybrids composites.
da Silva AB, et al.
European Polymer Journal, 49(10), 3318-3327 (2013)
Chemical Synthesis and Morphology of b?Naphthalene Sulfonic Acid-Doped Polypyrrole Micro/Nanotube.
Akinyeye R, et al.
Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, 14 (2006)
Materials for Bioelectronic and
Biomedical Applications
Zhang Y, et al.
Material Matters, 8(1) null
Synthesis and characterization of polypyrrole-polyvinyl alcohol composite film with various organic acids dopants and theri gas sensing behaviour
Dupare DB and Aswar AS
Indian Journal of Chemical Technology, 18, 446-450 (2011)
資料
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2
すべて表示