Merck
735299
Sigma-Aldrich
4-(ジメチルアミノ)-2-ブテン酸 塩酸塩
97%
別名:
4-ジメチルアミノ クロトン酸 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
157-162 °C
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
Cl.CN(C)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+;
InChI Key
UUHNQHFOIVLAQX-BJILWQEISA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
735299-1G:
735299-VAR:
735299-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)