Merck
734845
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H2N2NH2CHO
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
209-214 °C
SMILES記法
Nc1ncc(cn1)C=O
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H,(H2,6,7,8)
InChI Key
DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734845-1G:
734845-VAR:
734845-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)