Merck
733156
Sigma-Aldrich
ブチロフェノン-(カルボニル-13C)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513COCH2CH2CH3
分子量:
149.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
bp
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCC[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3/i10+1
InChI Key
FFSAXUULYPJSKH-DETAZLGJSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
733156-VAR:
733156-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)