Merck
731587
Sigma-Aldrich
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO · C2H2O4
CAS番号:
分子量:
217.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
利用可能性
not available in EU
mp
131-136 °C
官能基
carboxylic acid
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.C1CNCC2(C1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
SVFOFCAQNSCVES-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)