Merck
731463
Sigma-Aldrich
(3S,4E)-Methyl 3-(dimethylphenylsilyl)-4-hexenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O2Si
CAS番号:
分子量:
262.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
core: silicon
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.511
密度
0.984 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C[C@@H](\C=C\C)[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22O2Si/c1-5-9-14(12-15(16)17-2)18(3,4)13-10-7-6-8-11-13/h5-11,14H,12H2,1-4H3/b9-5+/t14-/m1/s1
InChI Key
LCBVSVWXXPCVKB-VZUFXWRPSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)