蒸気密度
9 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
392 °F
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 活性化共役ジエン類とβ,γ-不飽和-α-ケトエステルのドミノ反応
- [3+2]-環化付加
- Umpolung付加反応
- 還元的カルボニル化
- アリル化反応
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
242.6 °F - closed cup
引火点(℃)
117 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731374-VAR:
731374-25G:
731374-BULK:
731374-100G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)