Merck
731285
Sigma-Aldrich
ビタミンD3(6,19,19-d3) 溶液
1 mg/mL in ethanol, 97 atom % D, 97% (CP)
別名:
カルシオール(6,19,19-d3) 溶液, コレカルシフェロール(6,19,19-d3) 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D3H41O
CAS番号:
分子量:
387.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
97 atom % D
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
濃度
1 mg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
アプリケーション
detection
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-GLSUUORTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Deuterated vitamin D3(6,19,19-d3) solution is also known as cholecalciferol (6, 19, 19-d3). This product can be used as an internal analytical standard for the quantification of vitamin D3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix using LC-MS/MS.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731285-1ML-PW:
731285-BULK:
731285-1MG:
731285-1ML:
731285-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Potential intake of vitamins ?A? and ?D? through branded intravenous lipid emulsions: Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Analysis
Forchielli ML, et al.
Clinical nursing research, 36(2), 530-536 (2017)
Mechanism of error caused by isotope-labeled internal standard: accurate method for simultaneous measurement of vitamin D and pre-vitamin D by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Huang M, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 28(19), 2101-2110 (2014)
Linda Ahonen et al.
Journal of chromatography. A, 1364, 214-222 (2014-09-11)
We have developed an ultra-high-performance liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-tandem mass spectrometric (UHPLC-APPI-MS/MS) method for the simultaneous quantitative analyses of several oxysterols and vitamin D metabolites in mouse brain and cell line samples. An UHPLC-APPI-high resolution mass spectrometric (UHPLC-APPI-HRMS) method that