アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
solid
濃度
≤100%
色
white to pale yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Canonical: CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)CIsomeric:C[C@H](CCCC(C)C)[C@H]1CC[C@@H]\2[C@@]1(CCC/C2=C\C=C\3/C[C@H](CCC3=C)O)C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Also known as 5,6-trans-Cholecalciferol, this compound is the major photoisomer of the Vitamin D3 analog and acts as a biologically active form of cholecalciferol (vitamin D). Vitamin D3 induces cell differentiation and prevents the proliferation of cancer cells. Additionally, 5,6-trans-Cholecalciferol activates calcium-dependent signaling pathways crucial for bone metabolism and the immune system. It is a versatile molecule with hypoglycemic and anti-inflammatory properties, making it applicable in immunology, oncology, metabolomics, and biochemical research.
アプリケーション
- to study the effects of different derivatives of vitamin D3 on bone resorption
- to study the antiproliferative activity of photoisomers
特徴および利点
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00925-VAR:
SMB00925-10MG:
SMB00925-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)