Merck
731161
Sigma-Aldrich
N-(Phenethyl)formamide
97%
別名:
(2-フェニルエチル)ホルムアミド, N-β-フェネチルホルムアミド, N-(β-フェニルエチル)ホルムアミド, N-(2-フェニルエチル)ホルムアミド, N-フェネチルホルムアミド, N-ホルミル-N-(2-フェニルエチル)アミン, NSC 18966
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.546
密度
1.049 g/mL at 25 °C
官能基
amide
phenyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=CNCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2,(H,10,11)
InChI Key
NOOOMJZHMKSKBF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • プロパルギルブロミドとのアルキル化と異性化によるアレンアミドの調製
  • Ugi 3CC反応
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
731161-VAR:
731161-5G:
731161-1G:
731161-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)