Merck
730467
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)quinoline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6F3N
CAS番号:
分子量:
197.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
58-62 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-6H
InChI Key
YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
730467-BULK:
730467-250MG:
730467-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ly Porosk et al.
Biomaterials science, 7(10), 4363-4374 (2019-08-15)
Extracellular synthetic nucleic acids, such as siRNAs, are unable to reach their intended targets efficiently. Therefore, delivery methods such as cell-penetrating peptides (CPP), which increase their transport, could enhance the potency of siRNA as therapeutic agents. The CPP NickFect55 (NF55)