Merck
631817
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-5-メトキシピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrNO
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
31-35 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
COc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3
InChI Key
FZWUIWQMJFAWJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631817-VAR:
631817-BULK:
631817-1G:
631817-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)