Merck
730181
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-2-(トリフルオロメチル)ピリジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3F4N
CAS番号:
分子量:
165.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.409
密度
1.384 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-4-2-1-3-11-5(4)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
OQNWCFXTGANWQI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.0 °F
引火点(℃)
47.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
730181-BULK:
730181-1G:
730181-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)