Merck
730130
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trifluoromethyl)acrylate
contains <50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer, 97%
別名:
MTFMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5F3O2
CAS番号:
分子量:
154.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
<50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
屈折率
n20/D 1.359
密度
1.262 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(4(9)10-2)5(6,7)8/h1H2,2H3
InChI Key
GTRBXMICTQNNIN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.0 °F - closed cup
引火点(℃)
22.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)