グレード
produced by BASF
アッセイ
≥98%
≥98.0% (GC)
形状
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
expl. lim.
~22 %
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1
InChI Key
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
726508-VAR:
726508-BULK:
726508-100G:
726508-25G:
試験成績書(COA)
資料
There are several alternative routes towards chiral aryl-substituted epoxides, among them Jacobsen’s asymmetric epoxidation1 or his hydrolytic kinetic resolution2 method, Sharpless’s asymmetric epoxidation3 using catalytic titan(IV)- isopropylate/diethyl tartrate complexes and tert-butylhydroperoxide