Merck
723401
Sigma-Aldrich
S-メチル-13C メタンチオスルホナート
97 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
S-メチル-13C チオメタンスルホナート, MMTS-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO2S13CH3
CAS番号:
分子量:
127.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
97 atom % 13C
品質水準
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
テクニック
bio NMR: suitable
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.347 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CS(=O)(=O)S[13CH3]
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1
InChI Key
XYONNSVDNIRXKZ-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
723401-10MG:
723401-VAR:
723401-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)