Merck
722480
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-メチルフェノール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BrO
CAS番号:
分子量:
187.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
75-80 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI Key
OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
722480-VAR:
722480-10G:
722480-BULK:
722480-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)