Merck
722251
Sigma-Aldrich
7-フルオロ-1-テトラロン
97%
別名:
7-フルオロ-3,4-ジヒドロナフタレン-1(2H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9FO
CAS番号:
分子量:
164.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
61-66 °C
官能基
fluoro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
InChI Key
UCBYBFAJSWCTLG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
722251-5G:
722251-VAR:
722251-BULK:
722251-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)