アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
71-75 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCNC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-8-6(5)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
721530-VAR:
721530-500MG:
721530-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)