アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
199-204 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2F)C(O)=O
InChI
1S/C13H16BFO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-6-5-8(11(16)17)7-10(9)15/h5-7H,1-4H3,(H,16,17)
InChI Key
JSQNZNXVVRPGTD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
720852-VAR:
720852-BULK:
720852-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)