Merck
718408
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
別名:
シアノトリメチルシラン-13C15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3Si13C15N
CAS番号:
分子量:
101.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
114-117 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
C[Si](C)(C)[13C]#[15N]
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1,5+1
InChI Key
LEIMLDGFXIOXMT-MQIHXRCWSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
718408-BULK:
718408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)