Merck
718106
Sigma-Aldrich
イソプロピル-1,1,1,3,3,3-d6-アミン
99 atom % D
別名:
2-アミノプロパン-d7, 2-アミノプロパン-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(NH2)CD3
分子量:
65.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
bp
33-34 °C
密度
0.762 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
JJWLVOIRVHMVIS-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718106-VAR:
718106-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)