Merck
717169
Sigma-Aldrich
2-ケト-3-メチル酪酸-3-d ナトリウム塩 水和物
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
α-ケトイソ吉草酸-3-dナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD(CH3)COCO2Na•Η2Ο
分子量:
139.10 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+1
SMILES記法
O.[Na+].[2H]C(C)(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na.H2O/c1-3(2)4(6)5(7)8;;/h3H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1/i3D;;
InChI Key
PGCNKYBBFKQNIR-KIGHCJKZSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Biomolecular NMR: Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies
Sigma-Aldrich presents an article about the selective protonation of methyl groups in highly deuterated proteins. In which the structural NMR studies of small proteins, a maximum number of proton chemical shifts are usually assigned and NOEs connecting large numbers of sites are subsequently quantified in terms of distance restraints that are then used to obtain an ensemble of structures.
Biomolecular NMR: Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies