Merck
715123
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-ヒドロキシベンズアルデヒド
97%
別名:
6-クロロサリチルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClO2
CAS番号:
分子量:
156.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
51-55 °C
官能基
aldehyde
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cccc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
InChI Key
MVTWVXYIKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
715123-VAR:
715123-500MG:
715123-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)