Merck
713694
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2'-アミノ-1,1'-ビナフタレン-2-オール
97%
別名:
(S)-(-)-2-アミノ-2'-ヒドロキシ-1,1'-ビナフタレン, (S)-NOBIN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H15NO
CAS番号:
分子量:
285.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
フォーム
crystals
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES記法
Nc1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
InChI Key
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-(-)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol or (S)-NOBIN, is a non-symmetrically substituted 1,1′-binaphthalene ligand. It can be used as a catalyst in the asymmetric synthesis of unnatural α-alkyl amino acids by phase-transfer catalysis (PTC). (S)-NOBIN can also be employed as starting material to prepare N-monoalkyl and N,N-dialkyl (S)-NOBIN analogs by reacting with aldehydes via reductive amination reaction. N-monoaryl derivatives are obtained from NOBIN via Hartwig−Buchwald arylation reaction.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
713694-100MG:
713694-VAR:
713694-BULK:
713694-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2?-Amino-[1, 1?-binaphthalen]-2-ol
Kocovsky P
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
713694-100MG4061832625706
713694-500MG4061832625713