Merck
712973
Sigma-Aldrich
酢酸(±)-trans-1,3-ジフェニルアリル
97%
別名:
trans-3-アセトキシ-1,3-ジフェニルプロペン, 酢酸trans-1,3-ジフェニルアリルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16O2
CAS番号:
分子量:
252.31
Beilstein:
3610772
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
97%
フォーム
liquid
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
CC(=O)OC(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2/c1-14(18)19-17(16-10-6-3-7-11-16)13-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-13,17H,1H3/b13-12+
InChI Key
UVJZGFKZGQSKDV-OUKQBFOZSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
712973-1G:
712973-VAR:
712973-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)