Merck
712140
Sigma-Aldrich
メチル2,3,4-トリ-O-ベンジル-α-D-グルコピラノシド
≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H32O6
CAS番号:
分子量:
464.55
Beilstein:
1442065
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
lumps
光学活性
[α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI Key
MOKYEUQDXDKNDX-DFLSAPQXSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
712140-BULK:
712140-1G:
712140-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)