Merck
711063
Sigma-Aldrich
トリブチル(ペルフルオロエチル)スタンナン
97%
別名:
トリブチル(ペンタフルオロエチル)スタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H27F5Sn
CAS番号:
分子量:
409.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.430
bp
245-247 °C
密度
1.253 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C4H9.C2F5.Sn/c3*1-3-4-2;3-1(4)2(5,6)7;/h3*1,3-4H2,2H3;;
InChI Key
QXRRWXQWODQKRG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Tributyl(perfluoroethyl)stannane can be used in the stannylation of cyclopropenes to yield stannylcyclopropenes, which are key building blocks for the synthesis of substituted cyclopropenes.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
711063-VAR:
711063-1G:4548173333373
711063-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)