Merck
710792
Sigma-Aldrich
18-ヒドロキシコルチコステロン-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
別名:
4-プレグネン-11β,18,21-トリオール-3,20-ジオン-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D4H26O5
CAS番号:
分子量:
366.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]14CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,14-17,19,22-23,25H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1/i9D2,17D,19D
InChI Key
HFSXHZZDNDGLQN-NREATFFYSA-N
包装
お客様のご要望にお応えするため、ご注文を承ってから約 2週間で梱包・発送致します。If you have questions regarding availability and price, please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com.
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
710792-1MG:
710792-1MG-PW:
710792-BULK:
710792-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)