Merck
710652
Sigma-Aldrich
ナトリウムビス(2-エチルヘキシル-d17)スルホサクシネート
98 atom % D, 96% (CP)
別名:
ドクサート ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20D34H3NaO7S
CAS番号:
分子量:
478.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
96% (CP)
フォーム
solid
分子量
478.09 by atom % calculation
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+34
SMILES記法
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])OC(=O)CC(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])S([O-])(=O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,14D2,15D2,16D,17D;
InChI Key
APSBXTVYXVQYAB-MTXGETQSSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
710652-VAR:
710652-100MG:
710652-10MG:
710652-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pamela Brunswick et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 55(7), 788-799 (2020-04-01)
Observations made for the analysis of the oil spill dispersant tracer dioctyl sulfosuccinate (DOSS) during LC50 toxicity testing, highlighted a stability issue for this tracer compound in seawater. A liquid chromatography high-resolution quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC/QToF) was used to
Pamela Brunswick et al.
Journal of chromatography. A, 1598, 113-121 (2019-04-17)
A high resolution mass spectrometry method was developed for the environmental impact monitoring of oil spill dispersants. Previously reported instability of dioctyl sulfosuccinate (DOSS) dispersant tracer was addressed by the new procedure. The method monitors both DOSS and its degradation