Merck
709832
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BFO3
CAS番号:
分子量:
167.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
123-127 °C
官能基
aldehyde
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-4,11-12H
InChI Key
GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水物を含有することがあります。
アプリケーション
  • 溶液中の新規の互変異性転位を受ける
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
709832-BULK:
709832-VAR:
709832-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)