同位体純度
97 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-151 °C
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1=C2C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3C1
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i3D,7D2,11D2,13D
InChI Key
FMGSKLZLMKYGDP-BQXVJGQMSA-N
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709549-BULK:
709549-5MG:
709549-10MG:
709549-VAR:
709549-10MG-PW:
709549-5MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック