Merck
708178
Sigma-Aldrich
ベンゾチアゾール-2-カルボニルクロリド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4ClNOS
CAS番号:
分子量:
197.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
114-118 °C
SMILES記法
ClC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H4ClNOS/c9-7(11)8-10-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H
InChI Key
AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3