705594
ヒドロコルチゾン-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
11β,17α,21-トリヒドロキシプレグナ-4-エン-3,20-ジオン-d4(9,11,12,12-d4), 17-ヒドロキシコルチコステロン-9,11,12,12-d4, 4-プレグネン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン-d4(9,11,12,12-d4), ケンドルのF化合物(9,11,12,12-d4), コルチゾール-9,11,12,12-d4, ライヒシュタインのM物質(9,11,12,12-d4)
About This Item
おすすめの製品
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-214 °C
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CCC(O)(C(=O)CO)[C@@]14C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-BJJKTIQHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705594-5MG-PW:
705594-BULK:
705594-5MG:
705594-VAR:
705594-10MG:
705594-10MG-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)