Merck
705403
Sigma-Aldrich
ニトロソベンゼン-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5NO
CAS番号:
分子量:
113.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
mp
65-69 °C
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
NLRKCXQQSUWLCH-IDEBNGHGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
705403-VAR:
705403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)