Merck
705373
Sigma-Aldrich
1,7-ジメチルキサンチン-(ジメチル-d6)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
別名:
1,7-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン-(ジメチル-d6), 2,6-ジヒドロキシ-1,7-ジメチルプリン-(ジメチル-d6), パラキサンチン-(ジメチル-d6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D6H2N4O2
CAS番号:
分子量:
186.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
294-296 °C
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)Nc2ncn(c2C1=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i1D3,2D3
InChI Key
QUNWUDVFRNGTCO-WFGJKAKNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705373-2MG-PW:
705373-5MG:
705373-5MG-PW:
705373-1MG:
705373-BULK:
705373-VAR:
705373-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)