Merck
705349
Sigma-Aldrich
デセチルアモジアキン-(エチル-d5)
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D5H13ClN3O
CAS番号:
分子量:
332.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥97 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
InChI
1S/C18H18ClN3O/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22)/i1D3,2D2
InChI Key
VRXFDHAGFYWGHT-ZBJDZAJPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
705349-5MG-PW:
705349-10MG:
705349-1MG:
705349-5MG:
705349-VAR:
705349-2MG-PW:
705349-2MG:
705349-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)