Merck
705209
Sigma-Aldrich
1-メチルキサンチン-(メチル-13C,d3)
98 atom %, ≥97% (CP)
別名:
2,6-ジヒドロキシ-1-メチルプリン-(メチル-13C, d3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5D3H3N4O2
CAS番号:
分子量:
170.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
 13C
 D
98 atom %
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1+1D3
InChI Key
MVOYJPOZRLFTCP-KQORAOOSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705209-VAR:
705209-5MG:
705209-BULK:
705209-5MG-PW:
705209-1MG-PW:
705209-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)