Merck
704970
Sigma-Aldrich
酢酸 N-メチル-4-ピペリジル-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC7H15NO2
CAS番号:
分子量:
158.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCC(CC1)O[13C](C)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(10)11-8-3-5-9(2)6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3/i7+1
InChI Key
RWPYOAUYOSFJQV-CDYZYAPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
704970-VAR:
704970-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)