Merck
704385
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニル-13C6-ヒドラジン
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
p-ニトロフェニル-13C6-ヒドラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H7N3O2
CAS番号:
分子量:
159.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
156 °C (dec.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
NN[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
KMVPXBDOWDXXEN-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3