Merck
703508
Sigma-Aldrich
水素化リチウムアルミニウム 溶液
greener alternative
2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran
別名:
LAH, アラン酸リチウム, リチウムテトラヒドロアルミネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlH4
CAS番号:
分子量:
37.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10 % (w/w)
2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran
密度
0.883 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤または試薬です。
  • オレイン酸由来の熱可塑性ポリエステルポリアミドの合成
  • リチウムポリマー電池
  • gem-ジフルオロメチレン誘導体のヒドロ脱フッ素化
  • 不斉アルドール反応
  • 水素吸収/脱離能を持つLi-Al-N-H複合材料の合成
LAHは強力な還元剤で、例えばケトンからアルコールへの還元といった、多様な還元反応で用います
Powerful reducing agent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
-12 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
703508-VAR:
703508-100ML:4548173370323
703508-800ML:4548173370330
703508-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hideki Hashizume et al.
The Journal of antibiotics, 57(1), 52-58 (2004-03-23)
Planar structures of tripropeptins (TPPs) were elucidated by spectroscopic studies including various NMR measurements. Stereochemistry of constituent amino acids of tripropeptin C (TPPC) (3) was identified by marfey's method except hydroxyproline which was determined by studies of NMR and CD
Byung-Hoon Jeong et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 68(8), 870-879 (2009-07-17)
Previous studies indicate that RNA may be required for proteinase-resistant prion protein (PrP) amplification and for infectious prion formation in vitro, suggesting that RNA molecules may function as cellular cofactors for abnormal PrP (PrPSc) formation and become part of the
Takahisa Nakane et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 50(9), 1273-1275 (2002-09-19)
Two new migrated hopane triterpenoids, viz. 4alpha-hydroxyfilican-3-one and fern-9(11)-en-12beta-ol, and olean-18-en-3-one and olean-12-en-3-one as the first example of oleanane compounds from Adiantum ferns were isolated along with many other known triterpenoids from Adiantum capillus-veneris of China and Egypt. Their structures
Damián E Bikiel et al.
Inorganic chemistry, 44(15), 5286-5292 (2005-07-19)
The nature of the solute species present in ethereal solutions of LiAlH(4) is of crucial importance for understanding the mechanisms for the reduction of ketones and other functional groups by LiAlH(4). We have employed a combination of theoretical and experimental
Vito Capriati et al.
Organic letters, 4(14), 2445-2448 (2002-07-06)
[reaction: see text] The stereospecific alpha-lithiation of optically active styrene oxides and the trapping reaction of the corresponding highly reactive intermediates with electrophiles to produce optically active styrene oxide derivatives are described. This methodology has been applied to the synthesis