Merck
702714
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素リチウム 溶液
0.5 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiBH4
CAS番号:
分子量:
21.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
0.5 M in diethyl ether
密度
0.719 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • ガリウム、インジウム、レニウム、および亜鉛のトリス(メルカプトイミダゾリル)ヒドロボラト錯体の調製
  • メカノケミカルメタセシス反応
  • 水素生成のための無触媒加水分解
  • 単分子層で保護された大きな金クラスターの成長
  • アニオン置換反応
  • 脱水素化反応
Lithium borohydride is a commonly used reducing agent. It can also be used a reactant for:
  • Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes.
  • Mechano-chemical metathesis reactions.
  • Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation.
  • Growth of large gold monolayer protected-clusters.
  • Anion substitution reactions.
  • Dehydrogenation reactions.
その他情報
Material may form precipitate on standing, which does not affect its use.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702714-100ML:4548173301006
702714-VAR:
702714-BULK:
702714-800ML:4548173301013
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrogen generation from noncatalytic hydrolysis of LiBH4/NH3BH3 mixture for fuel cell applications.
Weng B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(17), 10870-10876 (2011)
Mechano-chemical reactions in LiBH4+ VCln (n= 2 and 3) mixtures.
Llamas-Jansa I, et al.
J. Alloy Compounds, 509, S684-S687 (2011)
Synthesis and structural characterization of tris (2-mercapto-1-adamantylimidazolyl) hydroborato complexes: A sterically demanding tripodal [S3] donor ligand.
Yurkerwich K, et al.
Inorganic Chemistry, 50(24), 12284-12295 (2011)
Lithium Borohydride.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2009)
Synthesis, crystal structure, and thermal properties of the first mixed-metal and anion-substituted rare earth borohydride LiCe (BH4) 3Cl.
Frommen c, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 115(47), 23591-23602 (2011)