Merck
700509
Sigma-Aldrich
メチル-13C,d3ノシラート(メチル 4-ニトロベンゼンスルホン酸)
99 atom % 13C, 99 atom % D
別名:
メチル-13C,d3ノシラート(メチル4-ニトロベンゼンスルホン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6H4D3NO5S
分子量:
221.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
フォーム
powder
mp
89-92  °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3/i1+1D3
InChI Key
RMNJNEUWTBBZPT-KQORAOOSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)